Learn More
Corning™ Pouring Rings
Shop All Corning Products
Click to view available options
Closure Size:
GL 32
GL 45
Material:
ETFE
Polypropylene
Color:
Clear
Red
Förpackningsstorlek
Pack of 50
Beskrivning
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Clear |
| Diameter (English) Outer Neck | 1.26 in. |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 32 mm |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 50/Cs. |
| No. per Pack | 50/Pk. |
| Quantity | 50 Pk. |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | PYREX™ media bottles |
| Closure Size | GL 32 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering