Learn More
Corning™ PureCoat™ Collagen Peptide Cell Culture Flasks with Vented Cap
Coated with biologically active synthetic animal-free peptides that are covalently linked to a proprietary surface
Merk:  Corning™ 356273
Overige gegevens : Gewicht : 2.02000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15360011
  • € 405.35 / 10 stuks
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Rectangular
  • Canted neck
  • Polystyrene
Specificatie
Specificatie
175cm2
PS (Polystyrene)
Rectangular
175cm2
Canted
Collagen Peptide
Video's