Learn More
CORO7 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-81790AF488
Product Code. 18492706
  • € 598.00 / 0.10mL
Description
CORO7 Polyclonal antibody specifically detects CORO7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CORO7
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
79585
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 488
coronin-7, 0610011B16Rik, coronin 7, CRN7, POD1
CORO7 antibody was raised against an 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human CORO7. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CORO7. Amino Acid Squence: YLEEKSDQQKKEELLNAM
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.