Learn More
Corning™ Costar™ Cell Culture Triangular Flasks
GREENER_CHOICE
Product Code. p-2630706 Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Closure Color:
Black
Orange
Neck Style:
Angled
Straight
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 500
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10762122
missing translation for 'mfr': Corning™ 3276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Manufactured from optically clear virgin polystyrene for optimum visibility. Corning™ Cell Culture Triangular Flasks provide excellent accessibility to cell surface.
  • Medical-grade polystyrene is sterile and nonpyrogenic
  • Tissue culture-treated to promote optimal cell attachment and growth
  • Patented canted-neck design improves accessibility for cell monolayer and overall improved handling
  • Graduated
  • Frosted labeling surfaces
  • Extra-wide neck openings for easier pipetting
  • Printed lot number and catalog number on each flask
  • Vented filter caps
  • Maximize gas exchange while minimizing the possibility of contamination
  • Hydrophobic 0.2 μm pore size membrane ensures consistent gas exchange without requiring the cap to be loosened
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Closure Color Orange
Closure Material HDPE
Material Polystyrene
For Use With (Application) For optimal cell attachment and growth
Neck Style Straight
Shape Triangular
Surface Coating Tissue Culture Treated
Graduated Yes
Sterility Sterile
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato