Learn More
COX7A2L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 204.00 - € 463.00
Specifications
Antigen COX7A2L
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18693362
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-92535-0.02ml
0.02 mL
€ 204.00
0.02mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18673292
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-92535-0.1ml
0.1 mL
€ 463.00
0.10mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
COX7A2L Polyclonal antibody specifically detects COX7A2L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
COX7A2L
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
9167
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
COX7ARcytochrome c oxidase subunit VII-related protein, COX7a-related protein, COX7RPmitochondrial, cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 2 like, Cytochrome c oxidase subunit VIIa-related protein, estrogen receptor binding CpG island, SIG81
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-114 of human COX7A2L (NP_004709.2). MYYKFSGFTQKLAGAWASEAYSPQGLKPVVSTEAPPIIFATPTKLTSDSTVYDYAGKNKVPELQKFFQKADGVPVYLKRGLPDQMLYRTTMALTVGGTIYCLIALYMASQPKNK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.