Läs mer
COX7A2L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 589.00
Specifikationer
Antigen COX7A2L
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18226705
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-56202
100 μL
€ 589.00
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18663398
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-56202-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
COX7A2L Polyclonal specifically detects COX7A2L in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
COX7A2L
Polyclonal
Rabbit
Human
COX7ARcytochrome c oxidase subunit VII-related protein, COX7a-related protein, COX7RPmitochondrial, cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 2 like, Cytochrome c oxidase subunit VIIa-related protein, estrogen receptor binding CpG island, SIG81
COX7A2L
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
9167
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YKFSGFTQKLAGAWASEAYSPQGLKPVVSTEAPPIIFATPTKLTSDSTVYDYAGKNKVPELQKFFQKADGVPVY
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.