Learn More
Invitrogen™ Coxsackievirus A6 VP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5117350
Product Code. 17299843
  • € 506.00 / 100µL
Description
Centrifuge briefly prior to opening.
Coxsackievirus A6 (CVA6) is a human enterovirus associated with herpangina in infants. VP1, VP2, and VP3 all have a compact core structure consisting of a classical, beta-sandwich, jelly-roll fold, which forms the bulk of the capsid and each of these protein subunits also have several loops that decorate the outer surface of the capsid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Coxsackievirus A6 VP2
Polyclonal
Unconjugated
Coxsackievirus
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Coxsackievirus A6 VP2. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Virus
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato