Learn More
CPC™ HFC39 Series Quick-Disconnect Coupling Bodies and Inserts
Merk:  CPC™ HFCD22439M
Overige gegevens : Gewicht : 0.01360kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447173
  • € 170.00 / 10 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
USP Class VI, ADCF
Yes
Polysulfone
51.3mm
6.4mm
138°C
−40°C
Shut-off valves
Amber
6.4mm
2.02 in.
Tubing Connector
125psi
−40°F
25.4mm
Video's