Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Insert
Product Code. 15476553
Click to view available options
Hose Barb:
1/4 in.
1/8 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 15476553
Brand: Cole-Parmer™ 0636442
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Se returpolitik
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
  • CPC Quick-Disconnect Hose Barb Insert
  • Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
  • Plug insert into body to connect fitting
  • Fitting halves lock into place immediately
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Tekniske data
Description Quick-Disconnect x Barb Connection
Autoclavable Not Autoclavable
Material Polypropylene
Tubing Size 1/8 in.
Hose Barb 1/8 in.
Outlet Port 1/8 in.
Port Size 1/8 in.
Sterilization Method Ethylene Oxide, Gamma
Material (Seal) EPR
Color White
Maximum Pressure 100 psi
Vacuum Level 28 in. Hg
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Product Type Hose Barb Insert Fitting
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.