Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Valved Panel Mount Threaded Coupling
Click to view available options
Tubing Size:
1/8 in.
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
- Withstands vacuum to 250psi.
- Temperature range: -40 to +180°F.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Brass |
| Min. Operating Temperature (English) | -40°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
| Tubing Size | 1/8 in. |
| Sterilization Method | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Thread Size | 10-32 UNF(M) |
| Maximum Pressure | 250 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 180°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur