Learn More
Invitrogen™ CRABP2 Monoclonal Antibody (01)
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA552095
Product Code. 30019508
  • € 371.00 / 100µL
Description
CRABP2 Monoclonal Antibody for IHC (P)
Cellular retinoic acid binding protein (CRABP) is a low molecular weight protein with unknown function and existing in two isoforms, CRABP1 and CRABP2. The predicted amino acid sequences of human CRABP1 and CRABP2 exhibits 99.3 and 93.5% identity to mouse CRABP1 and CRABP2, respectively. The CRABP2 isoform is important in retinoic acid-mediated regulation of human skin growth and differentiation. The CRABP2 gene localized on human chromosome 1q21.3 is transcriptionally regulated by a newly synthesized regulatory protein. The protein is expressed in human adult liver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CRABP2
Monoclonal
100 μg/mL
PBS with no preservative
P29373
CRABP2
Recombinant Human CRABP2 protein (Pro2-Glu138).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
01
Unconjugated
CRABP2
AI893628; cellular lipid-binding protein; cellular retinoic acid binding protein 2; cellular retinoic acid binding protein II; cellular retinoic acid-binding protein 2; Cellular retinoic acid-binding protein II; Crabp2; Crabp-2; CrabpII; CRABP-II; RBP6; RP11-66D17.4
Mouse
Protein A
RUO
1382
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.