Learn More
Invitrogen™ CRABP2 Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
€ 185.00 - € 415.00
Specifications
Antigen CRABP2
Clone C1
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17940763
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA551145
200 μL
€ 415.00
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17928732
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA551146
20 μL
€ 185.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Cellular retinoic acid binding protein (CRABP) is a low molecular weight protein with unknown function and existing in two isoforms, CRABP1 and CRABP2. The predicted amino acid sequences of human CRABP1 and CRABP2 exhibits 99.3 and 93.5% identity to mouse CRABP1 and CRABP2, respectively. The CRABP2 isoform is important in retinoic acid-mediated regulation of human skin growth and differentiation. The CRABP2 gene localized on human chromosome 1q21.3 is transcriptionally regulated by a newly synthesized regulatory protein. The protein is expressed in human adult liver.
Specifica
Specifica
CRABP2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
AI893628; cellular lipid-binding protein; cellular retinoic acid binding protein 2; cellular retinoic acid binding protein II; cellular retinoic acid-binding protein 2; Cellular retinoic acid-binding protein II; Crabp2; Crabp-2; CrabpII; CRABP-II; RBP6; RP11-66D17.4
CRABP2
IgG2b κ
Protein A/G
CRABP2
C1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Pig, Rat
P29373, P51673
100155151, 1382, 29563
Recombinant Human CRABP2 protein, Met1-Glu138 (Accession #P29373).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato