Learn More
Creatine Kinase BB Antibody (CKB/1268), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-75763JF646
Código de producto. 18230127
  • € 599.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Creatine Kinase BB Monoclonal specifically detects Creatine Kinase BB in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Creatine Kinase BB
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
CKB
Recombinant full-length human Creatine Kinase BB protein (Uniprot: P12277)
0.1 mL
Cancer
Creatine kinases (CK) are a large family of isoenzymes that regulate levels of ATP in subcellular compartments, where they provide ATP at sites of fluctuating energy demand by the transfer of phosphates between creatine and adenine nucleotides. CKs provide the energy of phosphate hydrolysis necessary to drive the normal function of many cellular systems. In cells, the cytosolic CK enzymes consist of two subunits, which can be either B (brain type) or M (muscle type). There are three different isoenzymes: CKMM, CKBB and CKMB. This monoclonal antibody recognizes the CKBB isoenzyme and does not react with the B subunit in CKMB. It shows minimal reactivity with other human serum proteins
Store at 4°C in the dark.
Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
CKB/1268
Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Creatine Kinase Isoenzyme
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
IgG1 κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado