Learn More
CRISP-3 Antibody (295208), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB23972F
Product Code. 18626123
  • € 594.00 / 0.10mL
Description
CRISP-3 Monoclonal antibody specifically detects CRISP-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CRISP-3
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
10321
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
295208
Intracellular Staining by Flow Cytometry
CRISP-3MGC126588, CRS3, cysteine-rich secretory protein 3, cysteine-rich secretory protein-3, dJ442L6.3, SGP28Aeg2, specific granule protein (28 kDa), Specific granule protein of 28 kDa
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CRISP-3, Asn21-Tyr245 (Ser106Pro&Ala134Ser), Accession # P54108.1
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt