Learn More
CRISPLD2 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97242AF488
Product Code. 18569602
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
CRISPLD2 Polyclonal antibody specifically detects CRISPLD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CRISPLD2
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
83716
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 488
CRISP11, CRISP-11, Cysteine-rich secretory protein 11, cysteine-rich secretory protein LCCL domain containing 2, cysteine-rich secretory protein LCCL domain-containing 2, DKFZP434B044, LCCL domain containing cysteine-rich secretory protein 2, LCCL domain-containing cysteine-rich secretory protein 2, LCRISP2, MGC74865
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CRISPLD2 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.