Learn More
MYBPC3 Mouse anti-Human, Clone: OTI2F8, TrueMAB™, Origene
Product Code. 17528484
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
30 μL
Unit Size:
30µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17528484 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17528484 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA813807S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
MYBPC3 Monoclonal antibody specifically detects MYBPC3 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Antigen MYBPC3
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone OTI2F8
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene MYBPC3
Gene Accession No. Q14896
Gene Alias cardiac C-protein; cardiac MyBP-C; cardiac myosin binding protein C; CMD1MM; CMH4; C-protein, cardiac muscle isoform; DKFZp779E1762; FHC; LVNC10; MYBP-C; Mybpc3; myosin binding protein C, cardiac; myosin binding protein C3; myosin-binding protein C, cardiac-type; truncated cardiac myosin-binding protein C
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MYBPC3 (NP_000247) produced in E.coli.
Purification Method Protein A/G
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4607
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.