Learn More
Invitrogen™ csgD Polyclonal Antibody
Product Code. 17959802
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
17959802 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17959802 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144509
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
csgD Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Necessary for transcription of the csgAB operon. May have the capability to respond to starvation and/or high cell density by activating csgBA transcription (By similarity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen csgD
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 2.559 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gene csgD
Gene Accession No. O54294
Gene Alias Probable csgAB operon
Gene Symbols csgD
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant Salmonella typhimurium (strain LT2/SGSC1412/ATCC 700720) csgD protein (1-216aa).
Purification Method Protein G
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1252660
Target Species Bacteria
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.