Learn More
CSK Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3B12C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66115-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16877695
  • € 145.00 / 20µL
Descrizione
Descrizione
This is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine, a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. The activity of this receptor is mediated by G proteins that stimulate adenylate cyclase. It has a high affinity for tricyclic psychotropic drugs.
Specifica
Specifica
CSK
Monoclonal
0.89 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P41240, P41241
Csk
CSK Fusion Protein Ag12103
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
3B12C5
Unconjugated
CSK
C Src kinase, c src tyrosine kinase, CSK, Protein tyrosine kinase CYL, Tyrosine protein kinase CSK
Mouse
Protein A
RUO
12988, 1445
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato