missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTBP1-DT Antibody (OTI2C6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72333AF532
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CTBP1-DT Monoclonal specifically detects CTBP1-DT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| CTBP1-DT | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CTBP1-DT | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-186 of human C4orf42 (NP_443093) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI2C6 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CTBP1 antisense RNA 1 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 92070 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto