Description
CTDSP2 Polyclonal antibody specifically detects CTDSP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | CTDSP2 |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.0) |
| Gene Alias | carboxy-terminal domain RNA polymerase II polypeptide A small phosphatase 2, conserved gene amplified in osteosarcoma, CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) smallphosphatase 2, NIF2, Nuclear LIM interactor-interacting factor 2, OS4NLI-interacting factor 2, Protein OS-4, PSR2, SCP2EC 3.1.3.16, Small CTD phosphatase 2, Small C-terminal domain phosphatase 2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CTDSP2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?