Learn More
CTNNA3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen CTNNA3
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18652086
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-99083-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18634665
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-99083-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CTNNA3 Polyclonal antibody specifically detects CTNNA3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
CTNNA3
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
Alpha T-catenin, alpha-catenin-like protein, alpha-T-catenin, Cadherin-associated protein, catenin (cadherin-associated protein), alpha 3, catenin alpha-3, MGC26194, MGC75041, VR22
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human CTNNA3.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:1000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 μm filtered solution in PBS
29119
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt