Learn More
CTNNBL1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76543-0.025mg
 View more versions of this product
Product Code. 18583564
  • € 168.00 / 25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
CTNNBL1 Polyclonal specifically detects CTNNBL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CTNNBL1
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
beta-catenin-like protein 1, C20orf33, catenin, beta like 1, dJ633O20.1, FLJ21108, NAPchromosome 20 open reading frame 33, nuclear associated protein, Nuclear-associated protein, NYD-SP19, P14, P14L, PP8304, Testis development protein NYD-SP19
Rabbit
63 kDa
0.025 mg
Apoptosis, Cancer
56259
Human
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
NP_110517
CTNNBL1
Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human CTTNBL1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CTTNBL1. Amino Acid Squence: YAENIGDGRSPEFRENEQKR
Affinity Purified
RUO
Primary
CTNNBL1 antibody is predicted to not cross-react with other catenin family members. At least four isoforms of CTNNBL1 are known to exist; this antibody will detect all but isoform b.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only