Learn More
Curcumin, MedChemExpress
Description
Curcumin shows inhibitory effects on NF-κB and MAPKs, and has diverse pharmacologic effects including anti-inflammatory, antioxidant, antiproliferative and antiangiogenic activities. Curcumin induces stabilization of Nrf2 protein through Keap1 cysteine modification.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Curcumin |
| CAS | 458-37-7 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H20O6 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Diferuloylmethane Natural Yellow 3 Turmeric yellow |
| Solubility Information | DMSO : 120 mg/mL (325.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)] |
| Molecular Weight (g/mol) | 368.38 |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?