Learn More
Applied Biosystems™ Custom 5' Fluorescent Labeled/Unlabeled Pairs
Shop All Applied Biosystems ProductsDescrizione
A 5' fluorescent dye-labeled oligo and unlabeled complement are supplied in separate tubes. Choose among 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, and PET™ as labels. Ideal for use in fragment analysis, gene expression studies, genotyping, and PCR. Oligos are desalted.
Specifica
Specifica
| Description | Custom 5' Labeled/Unlabeled Di-Repeat + Tail, 80000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' Reporter Dye, Choice of Delivered Scales, These Products can be used in a Variety of Applications |
| Product Type | Custom 5' Labeled or Unlabeled Di-Repeat + Tail |
| Content And Storage | -20°C |
| Quantity | 80,000 pmol |
| For Use With (Application) | Fragment Analysis, Gene Expression Studies, Genotyping, PCR |
| Form | Delivered either in Solution or Dried down |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?