Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth, HPLC
Descripción
Use this tool for fast and easy online ordering of bench-tested Validated Stealth RNAi™ siRNA, ready-to-order Stealth Select RNAi™ siRNA, bench-tested BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks, and ready-to-clone BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | Room temperature |
| Description | RNA HPLC In-vivo, 500nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation |
| Product Type | RNA HPLC In-vivo |
| Purity | HPLC |
| Quantity | 500 nmol |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?