Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Product Code. 15551044
Click to view available options
Quantity:
1 μmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Unit Size:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Each
Product Code. 15551044
Brand: Ambion™ 4390829
Custom Select siRNA
Silencer™ Select custom siRNAs (LNA-modified 21-bp duplex with overhangs) are RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types. These siRNAs provide high knock-down efficiencies and specificities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Contains dried siRNA and Nuclease-free Water (1.75 mL), shipped at ambient temperature. Upon receipt, store siRNAs in a non-frost-free freezer at or below –20 °C
Description Custom Select siRNA, 40nmol, Standard Purity, ≥80% Purity, Ideal for Knocking Down Gene Expression in Order to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, These siRNAs Provide High Knock-down Efficiencies and Specificities
RNAi Type siRNA
For Use With (Application) Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
Product Line Ambion™, Silencer™ Select
Product Type Custom Select siRNA
Purity Standard
Quantity 40 nmol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt