Få mere at vide
CX3CL1/Fractalkine Antibody (409), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89590PE
Produktkode 18676940
  • € 607.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CX3CL1/Fractalkine Monoclonal antibody specifically detects CX3CL1/Fractalkine in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CX3CL1/Fractalkine
Monoclonal
PE
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
409
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA Detection
ABCD-3, C3Xkine, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, CX3C membrane-anchored chemokine, CXC3, CXC3C, FKN, fractalkine, Neurotactin, neurotactin), NTNsmall inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member 1 (fractalkine, NTTSmall-inducible cytokine D1, SCYD1C-X3-C motif chemokine 1, small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member-1
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Accession#: NP_002987.1; Met 1-Arg 339).
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
6376
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.