Learn More
Invitrogen™ SNAP29 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1855)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA557755
 View more versions of this product
Product Code. 30275925
  • € 198.00 / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
SNAP29 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
SNAP29 encodes a product that is a member of the SNAP25 gene family, encodes a protein involved in multiple membrane trafficking steps. Two other members of this gene family, SNAP23 and SNAP25, encode proteins that bind a syntaxin protein and mediate synaptic vesicle membrane docking and fusion to the plasma membrane. The protein encoded by this gene binds tightly to multiple syntaxins and is localized to intracellular membrane structures rather than to the plasma membrane. While the protein is mostly membrane-bound, a significant fraction of it is found free in the cytoplasm. Use of multiple polyadenylation sites has been noted for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SNAP29
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Snap29
1300018G05Rik; AI891940; AU020222; BB131856; CEDNIK; fc84f09; FLJ21051; golgi SNARE of 32 kDa; Gs32; im:7145101; LOC553460 protein; si:dkey-178e17.4; SNAP29; SNAP-29; Soluble 29 kDa NSF attachment protein; synaptosomal-associated protein 29; synaptosomal-associated protein 29kD; synaptosomal-associated protein, 29kD; synaptosomal-associated protein, 29kDa; synaptosome associated protein 29; synaptosome associated protein 29kDa; vesicle-membrane fusion protein SNAP-29; wu:fc84f09
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
116500, 67474, 9342
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB1855
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O95721, Q9ERB0, Q9Z2P6
Snap29
A synthesized peptide derived from human SNAP29 (aa 200-258).
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt