Learn More
CXCL13/BLC/BCA-1 Antibody (53602), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB8012W
Artikelnummer. 30063873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 572.00
    € 540.75 / 0.10mL
    Save € 31.25
    5% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CXCL13/BLC/BCA-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCL13/BLC/BCA-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Neutralization, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CXCL13/BLC/BCA-1
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Neutralization, Flow Cytometry
53602
Immunohistochemistry, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry
ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant)
E. coli-derived recombinant human CXCL13/BLC/BCA-1, Val23-Arg94, Accession # O43927
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction
10563
Store at 4C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt