Description
CXCL16 Monoclonal specifically detects CXCL16 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | CXCL16 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RM0208-15Q2 |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 16, CXC chemokine ligand 16, CXCLG16, Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low density lipoprotein, SCYB16, Small-inducible cytokine B16, SRPSOXC-X-C motif chemokine 16, SR-PSOXTransmembrane chemokine CXCL16 |
| Gene Symbols | CXCL16 |
| Host Species | Rat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?