missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CXCL5/ENA-78 Antibody Pair [HRP]

Product Code. 18283648 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
missing translation for 'unitSize'
Pack of 15
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18283648

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP27931615PLATES

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CXCL5/ENA-78.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Assay Range 3.91 pg/mL
Assay Sensitivity 3.91-250 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Conjugate HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificity This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CXCL5/ENA-78.
Target Species Human
For Use With (Application) Sandwich ELISA
Gene Alias chemokine (C-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, ENA-78, ENA-78(1-78), Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78
Gene ID (Entrez) 6374
Gene Symbol CXCL5
Host Species Mouse
Kit Contents
  • Standard: Each vial contains 9.7 ng of recombinant Human CXCL5/ENA-78.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of mouse anti-Human CXCL5/ENA-78 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human CXCL5/ENA-78 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Quantity 15 Plates
    Regulatory Status RUO
    Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
    Storage Requirements Storage is content dependent.
    Target CXCL5/ENA-78
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 250 pg/mL is recommended.
    Afficher plus Afficher moins
    Correction du contenu d'un produit

    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

    Nom du produit

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis