Learn More
MedChemExpress CY3-YNE
Click to view available options
:
5 mg
Specifications
Spezifikation
| Quantity | 5 mg |
| Product Type | Dye Reagents |
| Molecular Weight (g/mol) | 668.84 g/mol |
| Solubility | DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.85 mM) |
| Content And Storage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Target | HBV |
| CAS | 1010386-62-5 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine3-alkyne |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur