missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin B1 Antibody (CCNB1/9242R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24309MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Cyclin B1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 | |
| His-tagged recombinant hamster Cyclin B1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 891 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CCNB1/9242R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido