Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia™ RM-9104-S1
 View more versions of this product
Product Code. 11594564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 617.00
    € 476.17 / 100µL
    Save € 140.83
    22% Off
Descrizione
Descrizione
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cyclin D1/Bcl-1
Monoclonal
Unconjugated
A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
IVD
Primary
Concentrated
Western Blot
SP4
Rabbit
500 μL
Cell Cycle
Human, Mouse
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato