Learn More
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30968044
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30968044 25 g 25g
30967319 10 g 10g
30967044 1 g 1g
30966857 5 g 5g
30952238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30968044 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12306125g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 33462-81-6
Molecular Formula C15H15BF4S
MDL Number MFCD00011873
Quantity 25 g
SMILES F[B-](F)(F)F.[S+](C1=CC=CC=C1)(C2CC2)C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 314.15
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.