Learn More
Duran™ Cylinders
Merk:  Duran™ 242050306
Overige gegevens : Gewicht : 3.59000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12701788
  • € 510.00 / 10 stuks
Geschatte verzenddatum
04-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
Glass
500 mL
Cylinders
100mm
100mm