missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD3 delta (NP_001274617.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Gene | CD3 delta |
| Accession Number | NP_001274617.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 529 bp |
| Gene ID (Entrez) | 915 |
| Gene Alias | CD3 antigen, delta subunit, CD3D, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, T3DOKT3, delta chain, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Cynomolgus Monkey |
| Quantity | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?