Learn More
CYP27A1 Antibody (V29-P4B8*B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 190.00 - € 372.00
Specifications
Antigen CYP27A1
Clone V29-P4B8*B2
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18604829
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-76660-0.025ml
0.025 mL
€ 190.00
0.03mL
View alternative products
Save Up to 
»
18229739
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-76660
0.1 mL
€ 372.00
0.10mL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
CYP27A1 Monoclonal specifically detects CYP27A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifica
Specifica
CYP27A1
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
Stem Cell Markers
PBS with 0.02% sodium azide
1593
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide KVVLAPETGEL (C-terminal sequence)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
V29-P4B8*B2
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Human
12-alpha-triol 27-hydroxylase, 7-alpha, cholestanetriol 26-monooxygenase, CP27,5-beta-cholestane-3-alpha, 7-alpha, 12-alpha-triol 27-hydroxylase, CTX5-beta-cholestane-3-alpha, CYP275-beta-cholestane-3-alpha, 7-alpha, 12-alpha-triol 26-hydroxylase, Cytochrome P450 27, cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XXVIIA (steroid 27-hydroxylase, cerebrotendinousxanthomatosis), polypeptide 1, Cytochrome P-450C27/25, EC 1.14.13.15, sterol 26-hydroxylase, mitochondrial, Sterol 27-hydroxylase, Vitamin D(3) 25-hydroxylase
CYP27A1
IgG1 κ
Protein A purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato