Learn More
CYP2R1 Antibody (M26-P6H1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 214.00 - € 430.00
Specifications
Antigen CYP2R1
Clone M26-P6H1
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18644138
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-50204-0.025ml
0.025 mL
€ 214.00
0.03mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18685286
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-50204
0.1 mL
€ 430.00
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CYP2R1 Monoclonal antibody specifically detects CYP2R1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
CYP2R1
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
PBS
120227
IgG1 λ
Protein A purified
M26-P6H1
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
Cytochrome P450 2R1, cytochrome P450, family 2, R1, cytochrome P450, family 2, subfamily R, polypeptide 1, EC 1.14.13.15, MGC4663, vitamin D 25-hydroxylase
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide QPYLICAERR (C-terminal sequence).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt