Learn More
Cytochrome P450 2E1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 507.00
Specifications
Antigen Cytochrome P450 2E1
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30232875
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33371-100ul
100 μL
€ 507.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30229205
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33371-20ul
20 μL
€ 213.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Cytochrome P450 2E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2E1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifications
Specifications
Cytochrome P450 2E1
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
1571
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
4-nitrophenol 2-hydroxylase, CPE1, CYP2Ecytochrome P450 2E1, CYPIIE1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, Cytochrome P450-J, EC 1.14.13.-, EC 1.14.13.n7, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, P450C2E, P450-J, xenobiotic monooxygenase
Recombinant protein of human Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato