missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytoglobin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 4C7E11, Proteintech
Shop All Proteintech ProductsDescription
Cytoglobin is a ubiquitously expressed hexacoordinate hemoglobin that may facilitate diffusion of oxygen through tissues, scavenge nitric oxide or other reactive oxygen species, or serve a protective function during oxidative stress.
Specifications
Specifications
| Antigen | Cytoglobin |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 4C7E11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | CYGB |
| Gene Accession No. | Q8WWM9, Q921A4, Q9CX80 |
| Gene Alias | CYGB, cytoglobin, HGB, Histoglobin |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?