Learn More
Cytokeratin 7 Antibody (KRT7/1198), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-47944APC
Artikelnummer. 18180948
  • € 660.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Cytokeratin 7 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 7
Monoclonal
APC
PBS with 0.05% Sodium Azide
KRT7
Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein (Uniprot: P08729)
0.1 mL
Primary
It recognizes an intermediate filament protein (IFP) of 55kDa, which is identified as cytokeratin 7. This monoclonal antibody is highly specific to cytokeratin 7 and shows no cross-reaction with other IFPs. Cytokeratin 7 is a basic cytokeratin, which is found in most glandular and transitional epithelia but not in the stratified squamous epithelia. Keratin 7 is expressed in the epithelial cells of ovary, lung, and breast but not of colon, prostate, or gastrointestinal tract. This monoclonal antibody is highly useful in distinguishing ovarian carcinomas (keratin 7+) from colon carcinomas (keratin 7-).
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry
KRT7/1198
Flow Cytometry
CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7
Mouse
Protein A or G purified
Cytoskeleton Markers
3855
Human, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt