missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 7 Antibody (rKRT7/8763), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20717R
This item is not returnable.
View return policy
Description
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| Cytokeratin 7 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7 | |
| Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3855 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rKRT7/8763 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur