Learn More
Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody (SPM116), Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SPM116 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1-2 ug/mL, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL |
| Formulation | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Accession No. | Q01546 |
| Gene Alias | CK1, CK10, CK14, CK5, cytokeratin 1, cytokeratin 10, cytokeratin 14, cytokeratin 5 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?