Learn More
Novus Biologicals™ Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Antibody (SULT1E1/7124) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-27015IR
Product Code. 30060173
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1
Monoclonal
DyLight 755
EC 2.8.2, EST-1, ESTMGC34459, estrone sulfotransferase, ST1E1, STEestrogen sulfotransferase, Sulfotransferase 1E1, sulfotransferase family 1E, estrogen-preferring, member 1, Sulfotransferase, estrogen-preferringEC 2.8.2.4
Recombinant fragment (around aa100-294) of human Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Breast Cancer, Stem Cell Markers
6783
Store at 4°C in the dark.
IgG2 κ
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
SULT1E1/7124
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt