Learn More
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Beschreibung
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | D-3263 hydrochloride |
| CAS | 1008763-54-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H32ClN3O3 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 409.95 |
| Formula Weight | 409.95 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur