Learn More
R&D Systems™ D-AP5
Description
Widely used competitive NMDA receptor antagonist. More active form of AP5. Also agonist at quisqualate-sensitized AP6 site where it is less potent than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No.0107).
DL Mixture and L-isomer also available.
Specifications
Especificaciones
| Quantity | 100 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 197.13 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.127 |
| Chemical Name or Material | D-AP5 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?