Learn More
D-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, 98%
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 114°C to 119°C |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 197.62 |
| Percent Purity | 98% |
| Physical Form | Solid |
| Chemical Name or Material | D-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur