Learn More
Alfa Aesar™ D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63463.14
Overige gegevens : CAS : 45125-00-6 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400179
  • € 431.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
45125-00-6
203.238
OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
7016383
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
C9H17NO4
MFCD00153437
H-D-Glu(OtBu)-OH; (R)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
(2R)-2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
Specificatie
D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
95%
MFCD00153437
OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
(2R)-2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
7016383
Solid
45125-00-6
C9H17NO4
H-D-Glu(OtBu)-OH; (R)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
203.238
203.24
25g