Learn More
(D-His2)-Leuprolide Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Neat |
| Molecular Formula | C59H84N16O12 |
| MDL Number | MFCD02264520 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1209.398, 1209.42 |
| InChI Key | GFIJNRVAKGFPGQ-JFMQHNAUSA-N |
| SMILES | CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@@H](CC1=CN=CN1)NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC Name | (2S)-1-[(2S)-5-[(diaminomethylidene)amino]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2S)-2-[(2S)-3-hydroxy-2-[(2S)-2-[(2R)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-{[(2S)-5-oxopyrrolidin-2-yl]formamido}propanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]propanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-4-methylpentanamido]-4-methylpentanamido]pentanoyl]-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Quantity | 100 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?